Isoquinoline-7-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48070-1G OR48070-250MG
APOSOR48070-1GEA 915 DKK
APOSOR48070-1G APOSOR48070-250MG
Isoquinoline-7-carbonitrile
Isoquinoline-7-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699231
CAS-nummer: 223671-92-9