2-Cyclohexen-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR480699-25G OR480699-5G
APOSOR480699-25GEA 2480 DKK
APOSOR480699-25G APOSOR480699-5G
2-Cyclohexen-1-ol 97%
2-Cyclohexen-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 166 °C
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001570
CAS-nummer: 822-67-3
UN nummer: 1987
ADR: 3,III