(2-Brom-4-methoxyphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
OR480685-25G OR480685-5G
APOSOR480685-25GEA 1750 DKK
APOSOR480685-25G APOSOR480685-5G
(2-Brom-4-methoxyphenyl)eddikesyre 97%
(2-Brom-4-methoxyphenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₉BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664700
CAS-nummer: 66916-99-2