1-Benzyl-3-pyrroline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480683-25G OR480683-5G
APOSOR480683-25GEA 484 DKK
APOSOR480683-25G APOSOR480683-5G
1-Benzyl-3-pyrroline 96%
1-Benzyl-3-pyrroline
Formel: C₁₁H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012324
CAS-nummer: 6913-92-4