(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480678-10G OR480678-2.5G
APOSOR480678-10GEA 4400 DKK
APOSOR480678-10G APOSOR480678-2.5G
(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester 97%
(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₉H₁₅BrN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741480
CAS-nummer: 109770-82-3