2,5-Dimethoxyphenylisocyanat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Isocyanato-1,4-dimethoxybenzene
OR480661-100G OR480661-25G
APOSOR480661-100GEA 4230 DKK
APOSOR480661-100G APOSOR480661-25G
2,5-Dimethoxyphenylisocyanat 98%
2,5-Dimethoxyphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₉H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002006
CAS-nummer: 56309-62-7