3-Phenylpyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480660-100G OR480660-25G
APOSOR480660-100GEA 3940 DKK
APOSOR480660-100G APOSOR480660-25G
3-Phenylpyridin 95%
3-Phenylpyridine
Formel: C₁₁H₉N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006380
CAS-nummer: 1008-88-4