3-Methoxy-p-toluidin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480640-25G OR480640-5G
APOSOR480640-25GEA 1560 DKK
APOSOR480640-25G APOSOR480640-5G
3-Methoxy-p-toluidin 95%
3-Methoxy-p-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025371
CAS-nummer: 16452-01-0