L-Pipecolic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480636-100G OR480636-25G
APOSOR480636-100GEA 1990 DKK
APOSOR480636-100G APOSOR480636-25G
L-Pipecolic acid 97%
L-Pipecolic acid
Formel: C₆H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005981
CAS-nummer: 3105-95-1