(4-Iodphenyl)eddikesyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Iodophenyl)acetic acid
OR480627-100G OR480627-25G
APOSOR480627-100GEA 1850 DKK
APOSOR480627-100G APOSOR480627-25G
(4-Iodphenyl)eddikesyre 95%
(4-Iodphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄I)CH₂COOH
Molekylvægt: 262.05 g/mol
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082985
CAS-nummer: 1798-06-7