1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480616-100G OR480616-25G OR480616-50G
APOSOR480616-100GEA 2460 DKK
APOSOR480616-100G APOSOR480616-25G APOSOR480616-50G
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₁₀H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798989
CAS-nummer: 4965-09-7