3-Chlor-4-methylanisol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-4-methoxy-1-methylbenzene, 3-Chloro-4-methylanisole, 2-Chloro-4-methoxytoluene
OR480614-100G OR480614-25G
APOSOR480614-100GEA 1680 DKK
APOSOR480614-100G APOSOR480614-25G
3-Chlor-4-methylanisol 97%
3-Chlor-4-methylanisol
Formel: C₈H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00087376
CAS-nummer: 54788-38-4