(Nitromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR480613-1G
OR480613-25G
OR480613-5G
APOSOR480613-1GEA
404
DKK
APOSOR480613-1G
APOSOR480613-25G
APOSOR480613-5G
(Nitromethyl)benzene 95%
(Nitromethyl)benzene
Formel:
C₇H₇NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00053440 CAS-nummer: 622-42-4 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |