(S)-(-)-1,2-Epoxypropan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480600-100G OR480600-25G
APOSOR480600-100GEA 0 DKK
APOSOR480600-100G APOSOR480600-25G
(S)-(-)-1,2-Epoxypropan 97%
(S)-(-)-1,2-Epoxypropan
Formel: C₃H₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064312
CAS-nummer: 16088-62-3