L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-Pro-OBzl.HCl
OR480596-100G OR480596-25G
APOSOR480596-100GEA 523 DKK
APOSOR480596-100G APOSOR480596-25G
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
L-Proline benzyl ester hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Smeltepunkt: 148…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039002
CAS-nummer: 16652-71-4