Tetrabrom-p-benzoquinon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR480592-25G OR480592-100G
APOSOR480592-25GEA 1220 DKK
APOSOR480592-25G APOSOR480592-100G
Tetrabrom-p-benzoquinon 95%
Tetrabrom-p-benzoquinon
Formel: C₆Br₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013785
CAS-nummer: 488-48-2