3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480583-25G OR480583-5G
APOSOR480583-25GEA 1620 DKK
APOSOR480583-25G APOSOR480583-5G
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C6H4BrN3
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832893
CAS-nummer: 55405-67-9