2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480577-1G OR480577-5G OR480577-25G
APOSOR480577-1GEA 164 DKK
APOSOR480577-1G APOSOR480577-5G APOSOR480577-25G
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride 98%
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride
Formel: C₄H₆ClNOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06804636
CAS-nummer: 26172-54-3