N-Ethyl-1-naphthylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480574-1G OR480574-5G
APOSOR480574-1GEA 763 DKK
APOSOR480574-1G APOSOR480574-5G
N-Ethyl-1-naphthylamine
N-Ethyl-1-naphthylamine
Formel: C₁₂H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003880
CAS-nummer: 118-44-5