N-Phenylglycine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
OR480573-100G OR480573-25G OR480573-250G OR480573-500G
APOSOR480573-100GEA 610 DKK
APOSOR480573-100G APOSOR480573-25G APOSOR480573-250G APOSOR480573-500G
N-Phenylglycine 97%
N-Phenylglycine
Formel: C₈H₉NO₂
Smeltepunkt: 121…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014009
CAS-nummer: 103-01-5