(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480535-25G OR480535-5G
APOSOR480535-25GEA 5450 DKK
APOSOR480535-25G APOSOR480535-5G
(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine 95%
(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796572
CAS-nummer: 141774-70-1