5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Bromo-2-chlorobenzo[d]thiazole
OR480532-1G OR480532-5G
APOSOR480532-1GEA 589 DKK
APOSOR480532-1G APOSOR480532-5G
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Formel: C₇H₃BrClNS
Molekylvægt: 248.53 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09749227
CAS-nummer: 824403-26-1