2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480496-1G OR480496-250MG
APOSOR480496-1GEA 1180 DKK
APOSOR480496-1G APOSOR480496-250MG
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile
Formel: C₈H₃ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743933
CAS-nummer: 80945-83-1