DL-Homoserin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480476-100G OR480476-25G
APOSOR480476-100GEA 2160 DKK
APOSOR480476-100G APOSOR480476-25G
DL-Homoserin 95%
DL-Homoserin
Formel: C₄H₉NO₃
Smeltepunkt: 187…189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002618
CAS-nummer: 1927-25-9