2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR480463-1G OR480463-5G
APOSOR480463-1GEA 1180 DKK
APOSOR480463-1G APOSOR480463-5G
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid
Formel: C₇H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066078
CAS-nummer: 106247-35-2