L-Methionine sulphoximine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480433-1G OR480433-5G
APOSOR480433-1GEA 1520 DKK
APOSOR480433-1G APOSOR480433-5G
L-Methionine sulphoximine 98%
L-Methionine sulphoximine
Formel: C₅H₁₂N₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002621
CAS-nummer: 15985-39-4