Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4804-100G OR4804-25G OR4804-5G
APOSOR4804-100GEA 1370 DKK
APOSOR4804-100G APOSOR4804-25G APOSOR4804-5G
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Formel: C₁₄H₁₁ClO
Smeltepunkt: 103…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016342
CAS-nummer: 1889-71-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III