2-Methylbenzothiazol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480326-100G OR480326-500G
APOSOR480326-100GEA 644 DKK
APOSOR480326-100G APOSOR480326-500G
2-Methylbenzothiazol 98%
2-Methylbenzothiazole
Formel: C₈H₇NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005794
CAS-nummer: 120-75-2