Isoquinoline-4-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48030-100MG OR48030-250MG
APOSOR48030-100MGEA 110 DKK
APOSOR48030-100MG APOSOR48030-250MG
Isoquinoline-4-carbonitrile
Isoquinoline-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂
Smeltepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00957039
CAS-nummer: 34846-65-6