1,4,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,4,5,6-Tetrahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrazole,hydrochloride
OR480295-1G OR480295-5G
APOSOR480295-1GEA 362 DKK
APOSOR480295-1G APOSOR480295-5G
1,4,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride 95%
1,4,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride
Formel: C₅H₉Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08457551
CAS-nummer: 157327-47-4