(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480274-1G OR480274-250MG OR480274-500MG
APOSOR480274-1GEA 4370 DKK
APOSOR480274-1G APOSOR480274-250MG APOSOR480274-500MG
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid 95%
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12028051
CAS-nummer: 1177318-00-1