(2-Oxopyrrolidin-1-yl)phenyl acetic acid, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480270-1G OR480270-500MG OR480270-5G
APOSOR480270-1GEA 2370 DKK
APOSOR480270-1G APOSOR480270-500MG APOSOR480270-5G
(2-Oxopyrrolidin-1-yl)phenyl acetic acid, Technical Grade
(2-Oxopyrrolidin-1-yl)phenyl acetic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11214950
CAS-nummer: 60729-82-0