6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-ol
OR480268-1G OR480268-500MG OR480268-5G
APOSOR480268-1GEA 1490 DKK
APOSOR480268-1G APOSOR480268-500MG APOSOR480268-5G
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Formel: C₈H₅BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226504
CAS-nummer: 72754-05-3