4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480259-1G OR480259-250MG OR480259-500MG
APOSOR480259-1GEA 461 DKK
APOSOR480259-1G APOSOR480259-250MG APOSOR480259-500MG
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
Molekylvægt: 225.05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09880126
CAS-nummer: 1000340-35-1