1-Benzylpyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480258-1G OR480258-250MG OR480258-500MG
APOSOR480258-1GEA 373 DKK
APOSOR480258-1G APOSOR480258-250MG APOSOR480258-500MG
1-Benzylpyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
1-Benzylpyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₁₄H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834870
CAS-nummer: 152955-68-5