(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Bromo-3-pyridinemethanol, (2-Bromopyridin-3-yl)methanol, 2-Bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
OR480253-10G OR480253-1G OR480253-5G
APOSOR480253-10GEA 4890 DKK
APOSOR480253-10G APOSOR480253-1G APOSOR480253-5G
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Molekylvægt: 188.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08276300
CAS-nummer: 131747-54-1