(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
OR480252-10G
OR480252-1G
OR480252-5G
APOSOR480252-10GEA
7860
DKK
APOSOR480252-10G
APOSOR480252-1G
APOSOR480252-5G
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formel:
C₉H₈ClNO Smeltepunkt: 41…43 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08445710 CAS-nummer: 170737-93-6 |