4-Chloro-2,5-xylidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-2,5-dimethylaniline
OR480249-100G OR480249-25G
APOSOR480249-100GEA 4690 DKK
APOSOR480249-100G APOSOR480249-25G
4-Chloro-2,5-xylidine 98%
4-Chloro-2,5-xylidine
Formel: C₈H₁₀ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08445705
CAS-nummer: 20782-94-9