4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480248-1G OR480248-250MG OR480248-500MG
APOSOR480248-1GEA 3500 DKK
APOSOR480248-1G APOSOR480248-250MG APOSOR480248-500MG
4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₀H₁₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061257
CAS-nummer: 657428-42-7