5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480246-10G OR480246-1G OR480246-5G
APOSOR480246-10GEA 4720 DKK
APOSOR480246-10G APOSOR480246-1G APOSOR480246-5G
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Formel: C₆H₁₁N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061095
CAS-nummer: 126748-58-1