4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480245-1G OR480245-500MG OR480245-5G
APOSOR480245-1GEA 2280 DKK
APOSOR480245-1G APOSOR480245-500MG APOSOR480245-5G
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride 97%
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
Formel: C₅H₇N₃·HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375466
CAS-nummer: 1138011-17-2