1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480243-10G OR480243-1G OR480243-5G
APOSOR480243-10GEA 5070 DKK
APOSOR480243-10G APOSOR480243-1G APOSOR480243-5G
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06661759
CAS-nummer: 25688-17-9