7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480241-10G OR480241-1G OR480241-5G
APOSOR480241-10GEA 9590 DKK
APOSOR480241-10G APOSOR480241-1G APOSOR480241-5G
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formel: C₉H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739289
CAS-nummer: 274676-47-0