(S)-(-)-4-Chlor-α-methylbenzylalkohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol
OR480238-1G OR480238-5G
APOSOR480238-1GEA 622 DKK
APOSOR480238-1G APOSOR480238-5G
(S)-(-)-4-Chlor-α-methylbenzylalkohol 95%
(S)-(-)-4-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797296
CAS-nummer: 99528-42-4