(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480230-1G OR480230-500MG OR480230-5G
APOSOR480230-1GEA 2560 DKK
APOSOR480230-1G APOSOR480230-500MG APOSOR480230-5G
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04125666
CAS-nummer: 866039-42-1