4-(Hydroxymethyl)-2-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480229-1G OR480229-5G
APOSOR480229-1GEA 1150 DKK
APOSOR480229-1G APOSOR480229-5G
4-(Hydroxymethyl)-2-methylaniline 97%
4-(Hydroxymethyl)-2-methylaniline
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038446
CAS-nummer: 88990-57-2