2-Chloro-5-phenylpyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480225-1G OR480225-500MG OR480225-5G
APOSOR480225-1GEA 731 DKK
APOSOR480225-1G APOSOR480225-500MG APOSOR480225-5G
2-Chloro-5-phenylpyrazine 95%
2-Chloro-5-phenylpyrazine
Formel: C₁₀H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03268585
CAS-nummer: 25844-73-9