2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480224-1G OR480224-5G
APOSOR480224-1GEA 680 DKK
APOSOR480224-1G APOSOR480224-5G
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 95%
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02662413
CAS-nummer: 254762-66-8