2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480222-1G OR480222-2.5G OR480222-500MG
APOSOR480222-1GEA 2540 DKK
APOSOR480222-1G APOSOR480222-2.5G APOSOR480222-500MG
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₉BrN₂
Molekylvægt: 249.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02183569
CAS-nummer: 107351-80-4