2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480221-1G OR480221-5G
APOSOR480221-1GEA 2170 DKK
APOSOR480221-1G APOSOR480221-5G
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol 95%
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol
Formel: C₇H₁₁N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091393
CAS-nummer: 73576-32-6